Läs mer
Sartorius™ Blockvikter
Produktkod. p-7160252 Handla allt Sartorius Produkter
Vikt (metrisk):
5 g
10 g
20 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15365276
Brand: Sartorius™ YCW7159AC02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blockvikter är högkvalitativa arbetsstandarder för dagligt bruk, gjorda av högkvalitativa material.
  • Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
  • Ej magnetiserbar
  • Tillverkad av gjutjärn som är svartlackad med en densitet på 7 200 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blockvikt
Certifikat och efterlevnad DAkkS kalibreringscertifikat
Klassificering OIML klass M1
Material Gjutjärn
Vikt (metrisk) 10 g
Densitet 7 200 kg/m³