Läs mer
Fisherbrand™ Block för Fisherbrand™ Isotemp™ Digitala torrbadkar/blockvärmare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
6 mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Antal platser:
6
8
12
15
24
28
46
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En mängd olika block för alla applikationer
- Aluminiumlegeringsblock
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller) |
| Material | Aluminiumlegering |
| Antal platser | 24 |
| Typ | Block |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |