Läs mer
Fisherbrand™ Block för Fisherbrand™ Isotemp™ Digitala torra bad/blockvärmare-blandade block
Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal platser:
1
21
28
42
50
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En mängd olika block för alla applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 18 x 1.5 mL, 10 x 2 mL |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller) |
| Material | Aluminiumlegering |
| Antal platser | 28 |
| Typ | Block |
| Inkluderar | 1,5 ml och 2,0 ml |