Läs mer
Fisherbrand™ Block för Fisherbrand™ Isotemp™ Digitala torrbadkar/blockvärmare
Produktkod. p-8826000 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
15 ml
50 ml
Antal platser:
4
15
28
40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15347938
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av aluminiumlegering
En mängd olika block för alla applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
Material Aluminiumlegering
Antal platser 28
Typ Block