Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Torkpapper, klass BF 2, ark
Produktkod. 15972800 Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
80 mm
130 mm
300 mm
Bredd (metrisk):
90 mm
120 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15972800
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT2519300600N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 2, Ark är mycket rena och idealiska för blotting och kromatografi.
  • Denna mycket rena papperskvalitet är inte bara idealisk för blotting och kromatografi, utan också för ett brett utbud av absorptionstillämpningar som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
  • Tillverkad av bomullslinters av hög renhet för jämnt buffertflöde och resulterande blöts.
  • Inga tillsatser för att undvika störningar under överföringen.
  • Klass BF 2 är idealisk för geltransporterande och torkning, kapillärblotting med western-, syd- eller semidry-tekniker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kapillärhöjning: 70 mm/10 min., Vikt: 195 g/m 2 , 100/Låda
Mått (L x B) 300 x 600 mm
Filmtjocklek 0.35 mm
Kvalitet BF 2
Bredd (metrisk) 600 mm
Längd (metrisk) 300 mm