Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Torkpapper, klass BF 3, skivor
Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
22 mm
25 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- Denna mycket rena papperskvalitet är inte bara idealisk för blotting och kromatografi, utan också för ett brett utbud av absorptionstillämpningar som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
- Tillverkad av bomullslinters av hög renhet för jämnt buffertflöde och resulterande blöts.
- Inga tillsatser för att undvika störningar under överföringen.
- BF 3-kvalitet är idealisk för att öka och bibehålla transporten av vätska från bufferten och som buffertreservoar i kapillär- och semidry-blottingmetoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kapillärhöjning: 130 mm/10 min., Vikt: 330 g/m 2 , 100/Pk |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22 mm |
| Filmtjocklek | 0.76 mm |
| Formatera | Skiva |
| Kvalitet | BF 3 |