Läs mer
Fisherbrand™ Blå kapsyler för båglösa provrör
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
19 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Bacti-Caps™ ger en stadig, positiv stängning av odlingsröret som tillåter ett kontrollerat gasutbyte, vilket är ett mer praktiskt alternativ till bomullspluggar
- Montera kantlösa och plaströr med en ytterdiameter på 19 mm
- De tre flexibla fenorna som är gjutna på innerväggen av varje lock säkerställer en positiv passform även när mindre variationer i rörstorlek uppstår
- Tillverkade av kemiskt resistent jungfruplast så att de inte påverkas av odlingsmedier, de flesta syror, alkalier, alkoholer och estrar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 19 mm |
| Produkttyp | Kulturrörförslutning |
| Färg | Blått |
| Kvantitet | 100 pack |
| För användning med (utrustning) | Kantlösa provrör med en ytterdiameter på 19 mm |