Läs mer
3M™ Blå skyddsoverall 4532+
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Small
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Unik vätskeavstötning med olje- och alkoholbeständig materialbehandling
- Mjuk och stark flerskikts 52 gsm SSMMS för stark prestanda
- Tillverkad av superandningsbar SSMMS non-woven för effektiv frigöring av kroppsvärme och fukt och minskad värmestress
- Huva med 3 paneler, förstärkt triangulär kilpanel, 2-vägs dragkedja och stormklaff med förseglingsbar tejp, elastisk rygg och anklar för bättre rörelsefrihet
- Antistatisk beläggning EN 1149-5 minskar statisk urladdning och risken för gnistor
- EN 1073-2 kärnpartiklar håller ut
- Stickade muddar och resår i midja och vrister för bättre passform och rörelsefrihet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsöverdrag |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | SSMMS |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Manschettstil | Sticka |
| Förslutningstyp | Blixtlås fram |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |