Läs mer
Keystone Cleanroom Products Blå SMS Steriliseringsomslag, 88 gsm
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tum)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 tum)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 tum)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 tum)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tum)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 tum)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 tum)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tum)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 tum)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 tum)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 tum)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 tum)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 tum)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tum)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tum)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 tum)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 tum)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tum)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 tum)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 tum)
61 x 61 cm (24 x 24 tum)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tum)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tum)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 3000
Paket med 50
Beskrivning
- Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 8 renrum
- Ren - ingen cellulosa
- Starkt, riv- och rivtåligt material på 88 gsm
- Mjukt och draperbart tyg
- Ett brett utbud av storlekar innebär mindre skärning
- Hydrofob barriär tillåter steriliseringsgaser men förhindrar vätske- och mikrobiell penetrering
- Subpackad i förseglade märkta polypåsar med partinummer och tillverkningsdatum för fullständig spårbarhet
- Intyg om överensstämmelse skickas med varje försändelse
- Tillverkad i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | SMS Tyg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Temperaturområde (metriskt) | 121 °C till 125 °C |
| Mått (L x B) | 10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tum) |
| Visa mer |