Läs mer
Brady™ BMP51 Label Printer Kit, EU
Höjd (metrisk):
90 mm
255 mm
Programvarutyp:
Codesoft, LabelMark
EtikettMark
LabelMark, CodeSoft
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 300 DPI print head.
- Prints labels up to 38.1mm wide.
- Prints on continuous and die-cut materials.
- Includes built-in cutter, easy top-loading cartridges, options for battery power
- Full QWERTY keyboard
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Label Printer |
| Visningstyp | Monocolor LCD |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Bredd (metrisk) | 115 mm |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |
| Djup (metriskt) | 225 mm |
| Mått (L x B) | 38.1 mm |
| Färgkapacitet | Monochrome |
| Beskrivning | QWERTY |
| Inkluderar | This printer ships in a hard case with a Rechargeable Lithium Ion Battery, USB Cable, AC adaptor with power cord, Product CD, Brady Printer Drivers CD, Quick Start Guide, a Bluetooth network card, LabelMark Standard Labelling Software, M-122-461, M-131-4 |
| Visa mer |