Läs mer
Brady™ BMP71 Monochrome Label Printer
Typ av tangentbord:
AZERTY
KYRILLISK
QWERTY
QWERTZ
Programvarutyp:
Arbetsstation
EtikettMark
LabelMark, Markware
Markware
Pluggtyp:
EU-kontakt
UK-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- With 500 plus symbols included
- Color LCD Screen
- Continuous Tape and Die Cut Labels
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Label Printer |
| Visningstyp | LCD |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Längd (metrisk) | 332.70 mm |
| Bredd (metrisk) | 241.30 mm |
| Djup (metriskt) | 116.80 mm |
| Mått (L x B) | 241.30 x 332.70 mm |
| Färgkapacitet | Monochrome |
| Inkluderar | Hard case with Rechargeable NiMH Battery, AC Adaptor, USB Communications Cable, TLS2200™/HandiMark™ Material Roll Adaptor, Quick Start Guide, Product CD (w/Printer Driver, Tutorials, Full User Guide), Cleaning Kit |
| Språk | Danish, Dutch, English, Finnish, French, Italian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Swedish |
| Visa mer |