Läs mer
IKA™ BMT-20-SM-Gamma-rör för slipning med kulor av rostfritt stål (20x)
Produktkod. 15812588 Handla allt IKA Produkter
Förpackningsmängd:
20/förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15812588
Brand: IKA™ 0003700701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För fräsning av torra, spröda prover, cellmaceration, bearbetning av material blandat med vätskor.
  • Komponenter: Rör, rostfria kulor, lock
  • Användning: Torrmalning av torra och spröda prover (t.ex. kaolin, gips, färgade pigment, tabletter), cellmaceration, bearbetning av material blandade med vätskor
  • Passar vidare för:
    • ytterligare mediakvantiteter kan läggas till under drift
    • provtagning under drift
    • provberedning under sterila förhållanden
    • bakteriefri konservering av prover (vävnad, blod, etc.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volymintervall (metriskt) 2 till 15 ml
Inkluderar Rör, kulor i rostfritt stål, lock
Förpackningsmängd 20/förp.