Läs mer
Kokande stenar, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boiling Stones |
| Smältpunkt | 2038°C |
| Kvantitet | 500 g |
| pH | 9.4 to 10.1 (at 20°C) |
| Kokpunkt | 2980°C |
| CAS | 1344-28-1 |
| Förpackning | Poly flaska |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |