Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-trattar
Diameter (metrisk) Överst:
33 mm
52 mm
78 mm
104 mm
Höjd (metrisk):
50 mm
84 mm
116 mm
200 mm
Beskrivning
- PTFE-tratt
- Konisk öppning med långt utlopp
- Universell kemisk resitans
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 52 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 10mm |
| Material | PTFE |
| Höjd (metrisk) | 84 mm |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Max. Temperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttyp | PTFE-tratt |