Läs mer
Thermo Scientific™ Boldenone
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boldenone |
| CAS | 846-48-0 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Smältpunkt | 168 °C till 170 °C |
| Molekylformel | C19H26O2 |
| Formel vikt | 286.41 |
| Fysisk form | Pulver eller Kristaller |
| Färg | Vit till ljusgul till ljusbeige |