Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 4-12 %, 1,0 mm, WedgeWell™ formatera
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Kräver
Mini Gel Tank (fabrikant nr. A25977)
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av ett brett spektrum av proteinstorlekar under denaturerande förhållanden. Liknar NuPAGE Bis-Tris-geler, Bolt Bis-Tris Plus-geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar med ökad laddningskapacitet. Boltgeler är idealiska för western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande.
Använd Bolt Bis-Tris Plus-geler för att få optimala resultat för dina dagliga proteinseparationsbehov. Bolt Bis-Tris Plus geler finns i fyra geltyper och format med flera brunnar. Varje låda innehåller 10 geler. En mini geltank (A25977) krävs för användning av alla Bolt-geler.
Funktioner inkluderar:
• Optimerade körförhållanden —separerar dina proteiner med konstant spänning på cirka 20 minuter
•Lång hållbarhet —lagra geler i minst 16 månader vid –4 °
•25 C Bättre proteinintegritet —neutral pH provberedningsprocess bevarar dina proteiner
•Kilformade brunnar —för enklare provladdning och upp till två gånger högre provvolym
Välj rätt Bolt Bis-Tris Plus geler för din proteinseparation Få optimal
separation av dina proteiner genom att välja rätt kombination av gel och löpbuffert. Bolt Bis-Tris Plus geler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8 %, 10 %, 12 % och 4 12 –% gradient. Gelerna kan köras med Bolt MES SDS (B000202) eller Bolt MOPS SDS (B000102) löpbuffert för att erhålla olika separationsintervall. Bolt Bis-Tris Plus geler består av en neutral pH-buffrad (pH 6,4) polyakrylamidgel och har ett drift-pH på cirka 7,0. Bolt Bis-Tris Plus geler finns också i fyra olika brunnsformat: 10, 12, 15 och 17 brunnar.
Bekväm att använda
Bolt Bis-Tris Plus-geler kan köras med konstant spänning på cirka 20 minuter med Bolt MES-körbufferten. Bolt Bis-Tris Plus-geler erbjuder skarpare band, hög upplösning, längre hållbarhet och högre resultatprecision än Tris-glycinbaserade –geler. Dessutom har Bolt Bis-Tris Plus geler innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare. Och Bolt Bis-Tris Plus geler har en hållbarhet på minst 16 månader vid 4 C °till 25 C.°
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för Bolt Transfer-buffert (BT0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot-modulen (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-cell |
| Gel Procent | 4 till 12 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Bis-Tris Plus |
| Rekommenderade applikationer | Denaturerande |
| Provladdningsvolym | upp till 45μ L |
| Separationsintervall | 3,5 till 260 kDa |
| Separationstyp | Denaturerande |
| Wells | 12-brunn |
| Visa mer |