Läs mer
Boron nitride, Refractory Brushable Paint, BN 31%
Produktkod. 11345188
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11345188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044086.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Bornitrid används som smörjmedel och tillsats till kosmetiska produkter. Det används också i delar av högtemperaturutrustning, nanoteknik, polymorf. Det används också i xerografisk process och laserskrivare. Det används också i glasfiber, keramik, träskyddsmedel, nukleär tillämpning och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-11-5
Molekylformel BN
Molekylvikt (g/mol) 24.82
MDL-nummer MFCD00011317
InChI-nyckel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
LEDER B=N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron nitride
Fysisk form Paste
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Soluble in water (slightly soluble) at 20°C,and water (soluble) at 95°C.
IUPAC-namn boranimin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.