Läs mer
Duran™ Borosilikatkristalliserande fat med pip
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Bra motstånd mot termisk stöt
- Hög driftstemperatur (+500° C)
- Ej konstruerad för användning under differenstryck eller vakuumförhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| Höjd (metrisk) | 35 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |