Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas automatisk byrett med mellanstoppkran
Produktkod. p-8002930
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Examen:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12832104
Brand: Pyrex 3496/04AS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Som 3396-serie med mellanstoppskran
  • Mellanstoppkran underlättar enkel dränering av vätska tillbaka in i reservoaren
  • 1,5 mm hål i PTFE-nyckelstoppkran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Examen 0,05 ml