Läs mer
Borosilikatglas automatisk byrett
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Typ:
Automatic Buret w/ Schellbach Stripe
Automatisk Buret
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med automatisk nollställning
- Enkel hantering - För att fylla byretten, applicera ett lätt positivt tryck på den nedre sidoarmen - För att nollställa, släpp trycket så att överflödig vätska kan sugas tillbaka in i flaskan
- Byretter tillverkade av kemiskt resistenta Pyrex™ borosilikatglas
- Vita emaljgraderingar
- 1,5 mm hål i PTFE-nyckelstoppkran
- Följande tillbehör säljs separat: Glasreservoar (3297/12) och gummiblåsningskula för klass AS Auto Burets (3297/14AS)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Typ | Automatisk Buret |