Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Centrifugerör av borosilikatglas
Produktkod. p-8003542 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
160 mm
167 mm
203 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11894050
Brand: BRAND™ 362338
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tål RCF upp till 700. Design och noggrannhet möts ASTM (American Society for Testing and Materials) specifikationer.
  • Tål RCF upp till 700.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
  • Cylindrisk med konisk botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Antal per förpackning 2
Längd (metrisk) 167 mm
Bottenform Konisk
Diameter (metrisk) 96 mm
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 700 x g