Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglasklass AS Byrett med Teflon Knacka
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.1 mL |
| Inkluderar | Enkelt hål, utbytbar kran |
| skala | Blått |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,05 ml |
| Typ | Buret |
| Klass | Klass AS |