Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas Klass A graderad cylinder
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Mät vätskor med precision i graderade cylindrar av glasklass A. Fisherbrand™ borosilikat klass A graderade cylindrar har en blå keramisk skala och en sexkantig bas.
- DIN 12680 BS 604 ISO 4788
- Examen i blå keramik
- Sexkantig bas
- Individuell efterbeställningskod på varje vara
- Batch Certificate of Compliance' är nedladdningsbart
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Certifikat och efterlevnad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klass | Klass A |
| Höjd (metrisk) | 320 mm |
| Typ | Graderad cylinder |
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (metrisk) Utsida | 40 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Inkluderar | Intyg om överensstämmelse |
| Visa mer |