Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglas Klass A fyrkantig volymflaska
Kapacitet (metrisk):
500 mL
900 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fyrkantigt tvärsnitt med en bredd som är mindre än den bredaste diametern på en typisk rund kolv
- Alla storlekar täcker 25-35 % mindre yta än konventionella flaskor
- Tack vare den extra glasvikten och den kvadratiska sektionen har kolvarna också större stabilitet
- Graderingsring är blästrad på halsen
- Kalibrerad för att innehålla
- Kalibrerad för att leverera
- Med en märkningsfläck
- Standard Taper slipad glaspropp levereras med kolven
- Designad från ASTM Specifikation E288, klass A krav
- Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM Specifikation E288, klass A |
| Kapacitet (metrisk) | 900 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 360 mm |
| nr per ärende | 1 |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |
| Förslutningstyp | Konisk propp |
| Stängningsstorlek | 22 |