Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglas Klass A fyrkantig volymflaska
Produktkod. p-8003544
Kapacitet (metrisk):
500 mL
900 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12724497
Brand: Kimble Chase™ 28046500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att ta upp mindre yta och packa tätare på hyllor och i kylskåp eller andra förvaringsskåp
  • Fyrkantigt tvärsnitt med en bredd som är mindre än den bredaste diametern på en typisk rund kolv
  • Alla storlekar täcker 25-35 % mindre yta än konventionella flaskor
  • Tack vare den extra glasvikten och den kvadratiska sektionen har kolvarna också större stabilitet
  • Graderingsring är blästrad på halsen
  • Kalibrerad för att innehålla
  • Kalibrerad för att leverera
  • Med en märkningsfläck
  • Standard Taper slipad glaspropp levereras med kolven
  • Designad från ASTM Specifikation E288, klass A krav
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad ASTM Specifikation E288, klass A
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 320 mm
nr per ärende 1
Graderad Ja
Klass A
Förslutningstyp Konisk propp
Stängningsstorlek 19