Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar, med PTFE Plug and Scale
Produktkod. 10100121
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10100121
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04006149
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar, med PTFE-plugg och skala är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med våg (ca volym/ml)
  • Med PTFE-kontakt
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Med gänghållare
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Kvantitet 2 förpackning
Proppmaterial Polyeten