Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar, med PTFE Plug and Scale
Produktkod. 11836084
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11836084
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04006173
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar, med PTFE-plugg och skala är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med våg (ca volym/ml)
  • Med PTFE-kontakt
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Med gänghållare
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Material Borsilikatglas
Proppmaterial Polyeten