Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar med glasplugg, utan våg
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Description
- Utan skala; med fast glasplugg
- Med NS-hylsa och PE-propp
- Med gänghållare
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Proppmaterial | Polyeten |