Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas koniska separertrattar med massiv glasplugg, skala
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Med NS-hylsa och PE-propp
- med fast glasplugg
- med gänghållningsanordning
- med skala (ca volym /ml)
- material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 2 förpackning |
| Proppmaterial | Polyeten |