Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas koniska separertrattar med massiv glasplugg, skala
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Med NS-hylsa och PE-propp
- med fast glasplugg
- med gänghållningsanordning
- med skala (ca volym /ml)
- material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 2 förpackning |
| Proppmaterial | Polyeten |