Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas koniska separertrattar med massiv glasplugg, skala
Produktkod. 11836134
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11836134
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04002073
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas koniska separertrattar med massiv glasplugg, skala är perfekta för vätske-vätskeextraktioner och separering av kemiska komponenter i en blandning i oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • med fast glasplugg
  • med gänghållningsanordning
  • med skala (ca volym /ml)
  • material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Material Borsilikatglas
Proppmaterial Polyeten