Läs mer
BRAND™ Borosilikatglasexsickator
Produktkod. p-8003549 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
215 mm
270 mm
320 mm
Höjd (metrisk):
316 mm
368 mm
417 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10738051
Brand: BRAND™ 65231
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas uppfyller DIN 12491-standarderna. BRAND™ Borosilikatglasexsickator har exakt slipade platta flänsar. Basringens yta är dubbad för att förbättra stabiliteten och hjälpa till att förhindra sprickor. Levereras med 24/29 uttag och utbytbar avstängningskran av borosilikatglas.
  • Tillverkad av borosilikatglas.
  • Uppfyller DIN 12491 standarder.
  • Precis slipade platta flänsar.
  • Basringens yta dubbad för att förbättra stabiliteten och hjälpa till att förhindra sprickor.
  • Utbytbart lock.
  • Levereras med 24/29 uttag och utbytbar avstängningskran av borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 215 mm
Antal per förpackning 1
Produkttyp Torkskåp
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 316 mm
Inkluderar Uttag i locket med avstängningskran