Läs mer
Cytiva Borosilikatglas Etylen Propylen Komplett Superloop
Produktkod. 11535704 Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11535704
Brand: Cytiva 18102385
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vattenlösningar och alkoholer. Cytiva Lifescience™ Borosilikatglas Etylen Propylen Komplett Superloop innehåller en fjäderbelastad ventil tillverkad av titan.
  • Glasrör
  • Graderad skala med steg om 5 ml och tätar mot de inre ändstyckena.
  • En fjäderbelastad ventil tillverkad av titan sitter i mitten av den rörliga tätningen
  • Slang och kopplingar måste beställas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek (metrisk) 45 mm dia. x 340 mm L
För användning med (applikation) Vattenlösningar och alkoholer
Max. Tryck 1 bar
Längd (metrisk) 340 mm
Diameter (metrisk) Inre 45 mm
Volym (metrisk) 150 ml