Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas graderad cylinder med propp
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Höjd (metrisk):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Tryckt med blå keramiska graderingar för ökad synlighet. Fisherbrand™ Borosilikatglas graderade cylindrar med propp ger en pålitlig lösning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
- Funktioner: robust sexkantig bas, blå keramiska markeringar, brett utbud av kapaciteter
- Sexkantig propp: kraftig blå polypropen med tät passform för blandning
- Klass B
- Uppfyller: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4788 |
| Klass | Klass B |
| Höjd (metrisk) | 335 mm |
| Typ | Graderad mätcylinder |
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (metrisk) Utsida | 37 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Inkluderar | Propp |
| Visa mer |