Läs mer
Labconco™ Borosilikatglas vätskefälla
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Material:
Borsilikatglas
Beskrivning
- Liquid Trap, placeras mellan RapidVap och membranpump för att förhindra att vätskor kommer in i pumpen när man använder lösningsmedel med hög kokpunkt.
- Består av borosilikatglasbehållare med 2550 mL fångstkapacitet, två 1/2 tums diameter skaft med armbågar, skumisoleringslock och epoxibelagt stålfäste med krokar som gör att fällan kan hänga på sidan av RapidVap Vakuumsystem.
- Alternativt fungerar konsolen som ett stativ för att stabilisera glasbehållaren som vilar på en plan arbetsyta.
- Denna fälla kan också användas med pre-2005 CentriVap Kallfällor.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Behållare |