Läs mer
DWK Life Sciences Borosilicate Low Form Heavy Duty Beaker, with Spout
Produktkod. 11790694
Kapacitet (metrisk):
600 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11790694
Brand: DWK Life Sciences 14005600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Noggrannhet ±5%
Kapacitet (engelska) 20.28 oz.
Diameter (engelska) Yttre 3.42 in.
Diameter (metrisk) Yttre 8.7 cm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Material Borosilicate Glass
För användning med (applikation) For Measuring and Mixing Liquids
Graduation Range 50 to 500 mL
Höjd (engelska) 4.8 in.
Höjd (metrisk) 12.2 cm
Inkluderar Spout
Ökar 50 mL
Etiketttyp Matte Finish Marking
Kvantitet Each
Typ Beaker
Graderad Yes
Certifikat och efterlevnad ASTM E960
skala Dual White Scale
Stil Griffin