Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas Erlenmeyer-flaskor med smal hals
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1773 |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 34 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Höjd (metrisk) | 160 mm |
| Form | Conical |
| Graderad | Yes |
| Mun stil | Narrow |
| Diameter (metrisk) Yttre | 87 mm |