Läs mer
Brand™ Borosilikatglas nålventil avstängningskran
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
För exsickatorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för“ Novus” exsickatorer med lockuttag.
- Nålventil avstängningskran PTFE, 0-4 mm.
- Ventilationshål i sidled hjälper till att minska turbulensen.
- Munstycke med 10mm utsidaØ .
Specifikationer
Specifikationer
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Produkttyp | Nålventil avstängningskran |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | För exsickatorer |
| Inkluderar | Med lockuttag |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Share a Content Correction