Läs mer
Corning™ Pasteurpipetter av borosilikatglas
Produktkod. p-8009057 Handla allt Corning Produkter
Längd (metrisk):
146 mm
229 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10323523
Brand: Corning™ 7095D9
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med borosilikatglas för optimal synlighet. Corning™ Borosilikatglaspasteurpipetter är idealiska för snabbt icke-volymetriskt överföringsarbete.
  • Finns i bekväma bulkförpackningar
  • Engångsanvändning eliminerar risken för korskontaminering av värdefulla prover eller laboratoriereagens
  • Har en förträngning en tum under toppen för att underlätta pluggning
  • Idealisk för arbete inom bakteriologi, immunologi, hematologi och serologistudier
  • Används för blodbanks- och kliniska kemiska procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 6.5 mm
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Idealisk för snabbt icke-volumetriskt överföringsarbete inom bakteriologi, immunologi, hematologi och serologistudier, såväl som blodbanks- och kliniska kemiprocedurer
Kvantitet 1000 förpackning
Tipsstil Rund
Längd (metrisk) 229 mm
Typ Pasteurpipett
Disponibel Engångsbruk