Läs mer
IKA™ Borosilikatglas RV 10.30 Vertikal-intensiv kondensor med grenrör
Handla allt IKA Produkter
Inkluderar:
Med beläggning
Utan beläggning
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Vertikal-intensiv kondensor |
| Inkluderar | Utan beläggning |
| Material (Beläggning) | SURLYN |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Temperaturområde (metriskt). | -30 °C till +60 °C |