Läs mer
IKA™ Borosilikatglas RV 10.30 Vertikal-intensiv kondensor med grenrör
Produktkod. 11895922 Handla allt IKA Produkter
Inkluderar:
Med beläggning
Utan beläggning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11895922
Brand: IKA™ 0003741100
Bara null kvar
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Typ Vertikal-intensiv kondensor
Inkluderar Med beläggning
Material (Beläggning) SURLYN
Kvantitet 1 vardera
Temperaturområde (metriskt). -30 °C till +60 °C