Läs mer
IKA™ Borosilicate Glass RV 10.6 Reflux Destiller vertikala kondensorer
Handla allt IKA Produkter
Inkluderar:
Beläggning
Utan beläggning
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Reflux destillation kondensor vertikal |
| Inkluderar | Utan beläggning |
| Material (Beläggning) | SURLYN |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Temperaturområde (metriskt). | -30 °C till +60 °C |