Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglasflaskor utan lock
Produktkod. 11843193
Volym (metrisk):
1 ml
4 ml
24 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Produktkod. 11843193
Brand: Kimble Chase™ 609316
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flaskor med kort skal är idealiska för förvaring av torra produkter
  • Vanlig toppdesign
  • Lab förpackningsmängder
  • Tillverkad av 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 24 ml
nr per ärende 576
Antal per förpackning 144