Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb separertrattar med massiv glasplugg, skala
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Med NS-hylsa och PE-propp
- Skala på ca. volym/ml
- Med gänghållare
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 2 förpackning |
| Proppmaterial | Polyeten |