Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Test Tube
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Borosilicate glass test tubes, grade 3.3
- All ISO 4142
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kvantitet | 100 Pack |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |