Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Test Tube
Produktkod. 11992178 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11992178
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Store test reagents and materials. Fisherbrand™ borosilicate glass test tubes come in a variety of sizes.
  • Borosilicate glass test tubes, grade 3.3
  • All ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borosilicate Glass
Kvantitet 50 Pack
Diameter (metrisk) 24 mm