Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Glas vägande båtar
Produktkod. p-8007118
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10489621
Brand: Karl Hecht™ 44248010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För enkel överföring av vätskor och pulver i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Vägningsbåtar i glas är tillverkade av slitstarkt DURAN™ borosilikat 3,3 glas.
  • Finns i olika kapaciteter
  • Klart glas
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 105 mm
Produkttyp Vägningstratt