Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas vägtrattar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Höjd (metrisk):
70 mm
85 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 85 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att väga små mängder pulver |
| Produkttyp | Vägningstratt |