Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Vägningsskopor av glas
Längd (metrisk):
82 mm
95 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kombination av vågskopa/tratt
- Finns i en mängd olika storlekar
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Produkttyp | Vägningsskopa |
| För användning med (applikation) | Används för fullständig tömning utan förluster |
| Material | Borsilikatglas |
| Längd (metrisk) | 82 mm |