Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Vägningsskopor av glas
Produktkod. p-8007296
Längd (metrisk):
82 mm
95 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10064453
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05568003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Töms helt utan materialförlust. Lenz Laborglasinstrumente™ Vägskopor av glas är tillverkade av slitstarkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Kombination av vågskopa/tratt
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Produkttyp Vägningsskopa
För användning med (applikation) Används för fullständig tömning utan förluster
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 82 mm